Learn More
Éter de propargil de bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Benzyl propargyl ether is used in the synthesis of substituted carbocyclic aromatic compounds and pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter propargil de bencilo se utiliza en la síntesis de compuestos aromáticos carbocíclicos sustituidos y en los compuestos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
El éter propargil de bencilo se utiliza en la síntesis de compuestos aromáticos carbocíclicos sustituidos y en los compuestos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzyl propargyl ether |
Densidad | 1.011 |
Punto de ebullición | 101°C to 101°C (18 mmHg) |
Fórmula lineal | C6H4CH2OCH2C≡CH |
Índice de refracción | 1.52 |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.19 |
Porcentaje de pureza | 97% |