missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfuro de bencilo, 98 %, Thermo Scientific™
26.00€ - 61.98€
Identificadores de productos químicos
CAS | 538-74-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H14S |
Peso molecular (g/mol) | 214.33 |
Número MDL | MFCD00004784 |
Clave InChI | LUFPJJNWMYZRQE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dibenzyl sulfide, benzyl sulfide, dibenzyl sulphide, benzyl thioether, benzyl monosulfide, dibenzyl monosulfide, dibenzyl thioether, sulfide, dibenzyl, 1,3-diphenyl-2-thiapropane, benzene, 1,1'-thiobis methylene bis |
PubChem CID | 10867 |
Nombre IUPAC | bencilsulfanilmetilbenceno |
SMILES | C(SCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10603082
|
Thermo Scientific Acros
335000050 |
5 g |
26.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10440822
|
Thermo Scientific Acros
335001000 |
100 g | N/A | ||||||
Descripción
Identificadores de productos químicos
538-74-9 | |
214.33 | |
LUFPJJNWMYZRQE-UHFFFAOYSA-N | |
10867 | |
C(SCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C14H14S | |
MFCD00004784 | |
dibenzyl sulfide, benzyl sulfide, dibenzyl sulphide, benzyl thioether, benzyl monosulfide, dibenzyl monosulfide, dibenzyl thioether, sulfide, dibenzyl, 1,3-diphenyl-2-thiapropane, benzene, 1,1'-thiobis methylene bis | |
bencilsulfanilmetilbenceno |
Especificaciones
Benzyl sulfide | |
538-74-9 | |
100.0 | |
Blanco | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
MFCD00004784 | |
dibenzyl sulfide, benzyl sulfide, dibenzyl sulphide, benzyl thioether, benzyl monosulfide, dibenzyl monosulfide, dibenzyl thioether, sulfide, dibenzyl, 1,3-diphenyl-2-thiapropane, benzene, 1,1'-thiobis methylene bis | |
LUFPJJNWMYZRQE-UHFFFAOYSA-N | |
bencilsulfanilmetilbenceno | |
10867 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
44°C to 49°C | |
>110°C | |
97.5% min. (GC) | |
C14H14S | |
15, 1147 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether | |
C(SCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
214.33 | |
214.3 | |
Crystals |
Seguridad y manipulación
HEDOR
missing translation for 'einecsNumber' : 208-703-6
missing translation for 'rtecsNumber' : DC0512500.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
- Benzyl sulfide
RUO – Research Use Only