Learn More
Bencilamina, + 98 %, (acidimétrico), Fisher Chemical
Click to view available options
100 ml, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Especificaciones
CAS | 100-46-9 |
Punto de fusión | -30°C |
pH | 11.6 |
Punto de ebullición | 182°C |
Envase | Botella de vidrio con recubrimiento de plástico |
Fórmula molecular | C7H9N |
Número MDL | 8106 |
Cantidad | 100 mL |
Densidad del vapor | 3.7 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.15g/mol |