Learn More
Bencilamina, 99 %, pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10203990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 litros
100 ml
2.50 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10203990 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10795931 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10338993 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
11925241 10 L Tambor de plástico 10 litros
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10203990
Marca: Thermo Scientific Acros 105851000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 100-46-9 | C7H9N | 107.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-46-9
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.15
Número MDL MFCD00008106
Clave InChI WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
PubChem CID 7504
ChEBI CHEBI:40538
Nombre IUPAC fenilmetanamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylamine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -30.0°C
Color De incoloro a amarillo claro
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 182.0°C to 185.0°C
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2NH2
Índice de refracción 1.5424 to 1.5444
Cantidad 100 mL
Beilstein 12,1013
Fieser 01,51; 10,26; 13,79; 16,22
Índice Merck 15,1128
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: >50g/100mL methanol,>50g/100mL ethanol,>50g/100mL 2-propanol,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene
Viscosidad 1.82 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.15
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.