Learn More
Bromuro de benciltrietilamonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452457
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11452457
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14291.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5197-95-5 | C13H22BrN | 272.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5197-95-5
Fórmula molecular C13H22BrN
Peso molecular (g/mol) 272.23
Número MDL MFCD00011822
Clave InChI CHQVQXZFZHACQQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyltriethylammonium bromide, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium bromide, benzyl triethyl ammonium bromide, triethylbenzylammonium bromide, bteab, benzenemethanaminium, n,n,n-triethyl-, bromide, benzyltriethyl ammonium bromide, n-benzyl-n,n,n-triethylammoniumbromide, benzyltriethylazanium bromide, pubchem7797
PubChem CID 165294
Nombre IUPAC bencil(trietil)azanio; bromuro
SMILES [Br-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltriethylammonium bromide
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3739113
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.24
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl triethylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Benzyltriethylammonium bromide