Learn More
Cloruro de benciltrietilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480813
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11480813 100 g 100 g
11490813 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11480813
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13268.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 56-37-1 | C13H22ClN | 227.78 g/mol
Benzyltriethylammonium chloride is used as a catalyst in the preparation of 2-phenylbutyronitrile from phenyl acetonitrile. It is involved in the Knoevenagel condensation of carbonyl compounds with active methylene compounds to give olefinic products. It acts as a phase transfer catalyst used in the alkylation reaction. It reacts with 1H-Pyridine-2-thione to get 2-Benzylsulfanyl-pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de benciltrietilamonio se utiliza como catalizador en la preparación de 2-fenilbutironitrilo a partir de fenil acetonitrilo. Participa en la condensación de Knoevenagel de compuestos carbonílicos con compuestos activos de metileno para producir productos olefínicos. Actúa como catalizador de transferencia de fase utilizado en la reacción de alquilación. Reacciona con 1lH-piridina-2tiona para producir 2-bencilsulfanil-piridina.
Solubilidad
Soluble en acetona, alcohol y agua. Insoluble en éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-37-1
Fórmula molecular C13H22ClN
Peso molecular (g/mol) 227.78
Número MDL MFCD00011824
Clave InChI HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyltriethylammonium chloride, tebac, benzyl triethylammonium chloride, benzyl triethyl ammonium chloride, benzyltriethylammoniumchloride, triethylbenzylammonium chloride, bteac, teba, benzyltriethylazanium chloride, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium chloride
PubChem CID 66133
Nombre IUPAC bencil(trietil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltriethylammonium chloride
Punto de fusión ∼190°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 3574984
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in acetone,alcohol and water. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.78
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl triethylammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Benzyl triethylammonium chloride