Learn More
Solución de benciltrimetilamonio cloruro, en agua al 50 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10430871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
Código de producto. 10430871
Marca: Thermo Scientific Acros 209381000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-93-9 | C10H16ClN | 185.70 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-93-9, 7732-18-5
Fórmula molecular C10H16ClN
Peso molecular (g/mol) 185.70
Número MDL MFCD00011782
Clave InChI KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyltrimethylammonium chloride, tmbac, benzyl trimethylammonium chloride, benzyltrimethyl ammonium chloride, benzyl trimethyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, benzyltrimethylazanium chloride, unii-vnk45y7ba1, ammonium, benzyltrimethyl-, chloride, trimethylbenzylammonium chloride
PubChem CID 5963
Nombre IUPAC Bencil(trimetil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltrimethylammonium chloride
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota 50 wt. % Solution in Water
% mín. CAS 49.0
% máx. CAS 51.0
Fórmula lineal C6H5CH2N(CH3)3Cl
Beilstein 12, 1020
Fieser 01,53
Densidad 1.0440g/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.7
Porcentaje de pureza ≥49%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.445
Gravedad específica 1.044
Cantidad 100 g
Forma física Líquido