Learn More
Hidróxido de benciltrimetilamonio, 40 % p/p en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Descripción
Benzyltrimethylammonium hydroxide is used as a phase-transfer catalyst. It is also used in aldol condensation reactions and base-catalyzed dehydration reactions. Further, it serves as a strong organic base and used in Horner-Wadsworth-Emmons olefination reactions. In addition, it is an active component in the formulation, which is used in silicon wafer cleaning applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de benciltrimetilamonio se utiliza como catalizador de transferencia de fase. También se utiliza en reacciones de condensación aldólica y reacciones de deshidratación catalítica. Además, sirve como una fuerte base orgánica y se utiliza en las reacciones de olefinación Horner-Wadsworth-Emmons. Asimismo, es un componente activo en la formulación, que se utiliza en aplicaciones de limpieza de obleas de silicio.
Solubilidad
Miscible con agua, hidrocarburos, hidrocarburos aromáticos y disolventes halogenados.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El hidróxido de benciltrimetilamonio se utiliza como catalizador de transferencia de fase. También se utiliza en reacciones de condensación aldólica y reacciones de deshidratación catalítica. Además, sirve como una fuerte base orgánica y se utiliza en las reacciones de olefinación Horner-Wadsworth-Emmons. Asimismo, es un componente activo en la formulación, que se utiliza en aplicaciones de limpieza de obleas de silicio.
Solubilidad
Miscible con agua, hidrocarburos, hidrocarburos aromáticos y disolventes halogenados.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzyltrimethylammonium hydroxide |
Densidad | 0.92 |
Punto de ebullición | 65°C |
Temperatura de inflamación | 15°C (59°F) |
Olor | Ammonia-like |
Fórmula lineal | C6H5CH2N(CH3)3OH |
Índice de refracción | 1.427 |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | UN2924 |
Beilstein | 3917256 |