Learn More
Cloruro de benciltrifenilfosfonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487916
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11487916
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14034.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1100-88-5 | C25H22ClP | 388.87 g/mol
Benzyltriphenylphosphonium chloride is used as the accelerator of the Bisphenol AF curing system for fluoroelastomer. Also used as phase-transfer catalysts in the synthesis of certain organic compounds. It is used as a reactant for the synthesis of chemical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de benciltrifenilfosfonio se utiliza como acelerador del sistema de curado bisfenol AF para el fluoroelastómero. También se utiliza como catalizador de transferencia de fase en la síntesis de determinados compuestos orgánicos. Se utiliza como reactante en la síntesis de compuestos químicos.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol. Insoluble en acetona.
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1100-88-5
Fórmula molecular C25H22ClP
Peso molecular (g/mol) 388.87
Número MDL MFCD00011913
Clave InChI USFRYJRPHFMVBZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyltriphenylphosphonium chloride, triphenylbenzylphosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride, benzyltriphenylphosphanium chloride, benzyl triphenylphosphonium chloride, benzyl-triphenyl-phosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride 1:1, triphenylbenzylphosphine, chloride, benzyl triphenyl phosphoniumchlorid
PubChem CID 70671
Nombre IUPAC bencil(trifenil)fosfomanio;cloruro
SMILES [Cl-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltriphenylphosphonium chloride
Punto de fusión ∼330°C (decomposition)
Temperatura de inflamación >300°C (572°F)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN3464
Beilstein 3599868
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.88
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.