Learn More
Cloruro de benciltrifenilfosfonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10070580
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
1100-88-5
C25H22ClP
388.87
MFCD00011913
USFRYJRPHFMVBZ-UHFFFAOYSA-M
benzyltriphenylphosphonium chloride, triphenylbenzylphosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride, benzyltriphenylphosphanium chloride, benzyl triphenylphosphonium chloride, benzyl-triphenyl-phosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride 1:1, triphenylbenzylphosphine, chloride, benzyl triphenyl phosphoniumchlorid
70671
bencil(trifenil)fosfomanio;cloruro
[Cl-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1100-88-5
C25H22ClP
388.87
MFCD00011913
USFRYJRPHFMVBZ-UHFFFAOYSA-M
benzyltriphenylphosphonium chloride, triphenylbenzylphosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride, benzyltriphenylphosphanium chloride, benzyl triphenylphosphonium chloride, benzyl-triphenyl-phosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride 1:1, triphenylbenzylphosphine, chloride, benzyl triphenyl phosphoniumchlorid
70671
bencil(trifenil)fosfomanio;cloruro
[Cl-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Benzyltriphenylphosphonium chloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 337.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >300°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2P(C6H5)3Cl
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,slightly soluble in lower aliphatic alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.86
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyltriphenylphosphonium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.