Learn More
Berkshire™ Durx™ 670 Cleanroom Wipers
For ISO Class 5 to 8 (100 to 100000) Cleanroom Class applications
Marca: Berkshire™ DR670.0404.40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado con un 55 % de celulosa/45 % de poliéster mecánicamente hidroenredado; sin aglutinantes secundarios
- Esterilizables en autoclave a vapor para su uso en zonas asépticas
- Funcionan bien con IPA y otros disolventes.
- Suave, altamente absorbente y duradero; limpiador de uso general
- Baja tendencia a desprenderse partículas; bajos extractables
- También disponibles como separadores de obleas para el apilamiento horizontal de obleas
Información de órdenes
Peso base: 67,6 g/m2
Especificaciones
Cleanroom Wipe | |
10 cm | |
10 cm | |
Soluciones comunes de limpieza y desinfección | |
67.6 | |
Blanco | |
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) | |
For aerospace, defense electronics, food processing, computer assembly and semiconductor, circuit board, pharmaceutical and biomedical device manufacturing |
4 in | |
4 in | |
Poliéster Celulosa | |
Autoclavable | |
RoHS 2002/05, REACH, USP | |
No tejido | |
Para uso en entornos de salas limpias ISO Clase 5 y superiores, limpieza y pulido de superficies en general, incluidas las ópticas | |
300/Pk. |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Título del producto
Berkshire™ Durx™ 670 Cleanroom Wipers > 4 x 4 in.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido