Learn More
Berkshire™ Toallitas MicroSeal™ 3000
Para aplicaciones de ISO Clase 3 (Clase 1).
Marca: Berkshire™ MS3000.0909.8
791.56 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
Toallitas multiusos para el control de derrames, limpieza de equipos y limpieza general.
- Fabricadas con tejido de filamento continuo 100 % con bordes sellados con ultrasonidos
- Funciona bien con IPA, acetona y otros disolventes
- Lavados y envasados en una sala limpia ISO 4 (clase 10)
- Generación de partículas y fibras extremadamente baja
† Embalaje a granel.
Especificaciones
Toallitas MicroSeal 3000 | |
22,9 cm | |
22,9 cm | |
Alta absorción |
9 in | |
9 in | |
Poliéster | |
2 capas |