Learn More
Berkshire™ Toallitas MicroSeal™ 1200
Para aplicaciones de ISO Clase 3 (Clase 1)
1050.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallitas para salas limpias MicroSeal™ 1200 |
---|---|
Material | Tejido de poliéster |
Compatibilidad | IPA, acetona y otros disolventes |
Bordes | Sellado |
Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en ISO Clase 3, control de derrames, limpieza de equipos y limpieza general |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17414302
|
Berkshire™
MS1200.1212.6 |
30,48 cm | 30,48 cm |
1050.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 27-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Toallitas multiusos para el control de derrames, limpieza de equipos y limpieza general.
- Fabricadas con tejido de filamento continuo 100 % con bordes sellados con ultrasonidos
- Funciona bien con alcohol isopropilo, acetona y otros disolventes
- Lavados y envasados en una sala limpia ISO 4 (clase 10)
- Generación de partículas y fibras extremadamente baja
Especificaciones
Toallitas para salas limpias MicroSeal™ 1200 | |
IPA, acetona y otros disolventes | |
Para su uso en ISO Clase 3, control de derrames, limpieza de equipos y limpieza general |
Tejido de poliéster | |
Sellado | |
Áreas de proceso de fotolitografía, panel plano, óptica y limpieza de cámara |