Learn More
Berkshire™ ValuSeal-LP™ Wipers - ISO Class 3
For ISO 3 (Class 1) cleanroom applications
1385.00€
Especificaciones
Material | Tejido de poliéster |
---|---|
Compatibilidad | IPA, acetona y otros disolventes |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Bordes | Sellado |
Para utilizar con (aplicación) | Para el mayor nivel ISO 3 de control de contaminación en aplicaciones de procesamiento críticas |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Tipo de producto | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensiones (L x An) | Tipo de producto | Price | Quantity & Availability | ||||
15533114
|
Berkshire™
VSLP.1212.14 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | Toallitas ValuSeal-LP™ para salas limpias |
1385.00€
paquete de 14 |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Made from 100% continuous filament polyester knit
- Ultrasonically sealed edge for reduced fiber contamination
- Abrasion resistant with critically low particles and fibers and low non-volatile residues
- Chemically compatible with IPA, acetone and other solvents
- Steam autoclavable
- Laundered and packed in an ISO 4 (Class 10) cleanroom
Order Info
Basis weight, 145g/m2
†Bulk packed.
Specifications
Tejido de poliéster | |
Esterilizable en autoclave | |
Para el mayor nivel ISO 3 de control de contaminación en aplicaciones de procesamiento críticas |
IPA, acetona y otros disolventes | |
Sellado | |
Para la limpieza de productos de dispositivos sanitarios |