Learn More
Uvex™ Bermuda Trousers 7426-Graphit
68.89 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23255" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23255" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
Descripción
- Material: 65 % poliéster, 40% algodón aprox. 245 g/m², tejido de sarga
- Se trata de un pantalón optimizado desde el punto de vista fisiológico
- Insertos de colores en contraste, bienestar permanente y facilidad de movimiento.
- Cintura con elástico para un ajuste óptimo, muchos bolsillos diferentes que ofrecen suficiente espacio de almacenamiento, alineación de estilo deportivo, apto para lavado industrial
- Oeko-Tex Standard 100
- Tamaños: 42 - 66
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, planchado: I punto, limpieza en seco: P, secadora: I punto, apto para lavado industrial
Especificaciones
Tamaño | 58 |
Sexo | Para hombre |
Color | Gris |
Tipo de tapón | Botones; cremallera |
Desechables | No |
Grosor | aprox. 0,245 g/m² |