Learn More
Lámina de berilio, 0,05 mm de grosor, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11308758
Lámina de berilio, 0,05 mm de grosor, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308758
25 x 25 mm
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11308758
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041613.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • No estanco al vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-41-7
Fórmula molecular Be
Peso molecular (g/mol) 9.01
Número MDL MFCD00134032
Clave InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Nombre IUPAC berilio
SMILES [Be]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium foil
Nombre de nota 0.05mm (0.002 in.) thick, Not certified pinhole free
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 x 25 mm
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Peso ≈0.058g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteT16F026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/08/2022 Catalog Number041613.FF,041605.18,041605.30
Número de loteN23I052 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number041613.FF,041605.18,041605.30
Número de loteY01C049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number041613.FF,041605.18,041605.30
Número de loteD04N40 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number041613.FF,041605.18,041605.30
Número de loteH26T015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number041613.FF,041605.18,041605.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina de berilio, 0,05 mm de grosor, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >