Learn More
Óxido de berilio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408075
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11386697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010001.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Beryllium oxide is widely used in industry due to its low density and high thermal and electrical conductivity. It is used in high-technology ceramics, electronic heat sinks, electrical insulators, high-power devices, high-density electrical circuits, microwaves, X-ray windows, nuclear reactor fuels and for various aerospace and military applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1304-56-9
Fórmula molecular BeO
Peso molecular (g/mol) 25.01
Número MDL MFCD00003457
Clave InChI LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beryllium oxide, beryllia, bromellete, thermalox, beryllium monoxide, natural bromellite, thermalox 995, ccris 83, beryllium oxide beryllium and beryllium compounds
PubChem CID 14775
ChEBI CHEBI:62842
Nombre IUPAC oxoberilio
SMILES [Be]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 4300°C
Nombre del producto químico o material Beryllium oxide
Punto de fusión 2575°C
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water. Slowly soluble in concentrated acids,alkali hydroxides
Formula Weight (peso de la fórmula) 25.01
Densidad 3.01