Learn More
SHOWA™ Guantes de butilo resistentes a productos químicos de la serie 874
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Grip Design:
Suave
Áspero
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
Descripción
- Caucho butílico
- Alta resistencia a la permeación de gases y vapores de agua
- Puño enrollado sin forro
- Disponible en agarre suave o rugoso
- No compatible
- Estructura fina para mejorar la destreza
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 388 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat III, CE 0299 |
| Color | Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Butilo |
| Tamaño | 10 |
| Grosor (imperial) | 14 mil |
| Grosor (métrico) | 0,35 mm |
| Norma EN388 | EN 388:0010X |
| EN ISO 374-1 | Tipo B |
| Mostrar más |