missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ beta-2 Adrenergic Receptor Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA514117

Código de producto. 10382360

  • 572.00€ / 400 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

beta-2 Adrenergic Receptor Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

Adrenergic receptors (ARs) are members of the 7-transmembrane domain G-protein-coupled receptor superfamily that bind the endogenous catecholamines epinephrine and norepinephrine. Pharmacological, structural, and molecular cloning data indicate significant heterogeneity within this receptor family. Nine receptor subtypes have been identified thus far including three alpha-1 AR subtypes (1A/D, 1B, and 1C), three alpha-2 ARs (2A, 2B, and 2C), and three beta AR subtypes (1, 2, and 3). ARs participate in either the onset or maintenance of several disease states including hypertension, cardiac dysfunction (congestive heart failure, ischemia, arrhythmias), diabetes, glaucoma, depression, and impotence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

beta-2 Adrenergic Receptor
Polyclonal
Unconjugated
Adrb2
Adrb2; Adrb-2; ADRB2R; ADRBR; Adrenergic beta 2- receptor surface; adrenergic receptor beta 2; adrenergic receptor, beta 2; adrenergic, beta-2, receptor, surface; adrenergic, beta-2-, receptor, surface; adrenoceptor beta 2; adrenoceptor beta 2 surface; adrenoceptor beta 2, surface; AR beta2; B2AR; Badm; BAR; beta 2-AR; beta-2 adrenergic receptor; Beta-2 adrenoceptor; beta-2 adrenoreceptor; beta-2-adrenergic receptor; beta2-adrenergic receptor; beta2-Adrenoreceptor; BETA2AR; catecholamine receptor; Gpcr7; HGNC:286
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
11555, 154
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
P07550, P18762
Adrb2
KLH conjugated synthetic peptide between 236-264 amino acids from human ADRB2.
400 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado