missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beta-adaptin-like protein A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Thermo Scientific PA5114336
324.01 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
This antibody specifically recognizes Beta-adaptin-like protein A in Arabidopsis thaliana.
Subunit of clathrin-associated adaptor protein complex that plays a role in protein sorting in the late-Golgi/trans-Golgi network (TGN) and/or endosomes. The AP complexes mediate both the recruitment of clathrin to membranes and the recognition of sorting signals within the cytosolic tails of transmembrane cargo molecules.[UniProt]
Especificaciones
Beta-adaptin-like protein A | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
BETAA-AD | |
adaptin family protein; Adaptor protein complex AP subunit beta-A; AP complex subunit beta-A; At5g11490; At-bA-Ad; bA-Ad; BETAA-AD; Beta-adaptin A; Beta-adaptin-like protein A; Clathrin assembly protein complex beta large chain A; F15N18.80 | |
Rabbit | |
Protein A | |
RUO | |
831021 | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
1 mg/mL | |
PBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4 | |
Q9LDK9 | |
BETAA-AD | |
Synthetic peptide within thaliana Beta-adaptin-like protein A aa 782-831 | |
100 μL | |
Primary | |
Plant | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Beta-adaptin-like protein A Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido