missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
beta Amyloid Monoclonal antibody specifically detects beta Amyloid in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | beta Amyloid |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | aducanumab |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | Abeta, Amyloid beta, beta-amyloid peptide |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | Amyloid Beta |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?