Learn More
Fisherbrand™ Cubos de almacenamiento de seguridad radiológica
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
130mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Beta – 1 l – (13 x 10 x 8 cm), usar con bolsa CSR-BAG1
- Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables para alojar microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
- También está disponible nuestra gama de cubos de suelo y sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas, que sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
- Los cubos de almacenamiento Beta y Gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
- También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para almacenar materiales radiactivos y para sostener microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon |
| Altura (métrico) | 130mm |
| Admite | Microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon |
| Tipo de producto | Caja de almacenamiento radiológica |
| Capacidad | 1L |