Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento radiológicas
Cajas de radiación, con tapa abisagrada y cubiertas giratorias centrales, perfectas para la protección contra la radiación beta o gamma
Marca:  Fisherbrand™ CSR-B10
Código de producto. 12347107
  • 938.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Beta – 10 l – (25 x 20 x 20 cm), uso con CSR-BAG2
  • Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables para alojar microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
  • También está disponible nuestra gama de cubos de suelo y sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas, que sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
  • Los cubos de almacenamiento Beta y Gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
  • También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Especificaciones
Para almacenar materiales radiactivos y para sostener microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon
Microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon
10L
250mm
Caja de almacenamiento radiológica
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento radiológicas > Altura: 250mm