Learn More
beta-Caroteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15486578
beta-Caroteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486578
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15486578
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60106.03
Solicitar formato a granel o personalizado
The most important of the provitamins A, β-carotene can be classified as an antioxidant due to its inhibition of radical initiated peroxidation in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Al ser la más importante de las provitaminas A, el β-caroteno se puede clasificar como antioxidante debido a su inhibición de la peroxidación iniciada por radicales in vitro. Sin embargo, in vivo parece actuar como un antioxidante o un prooxidante, según el entorno celular. Reduce la incidencia de muchos cánceres.
Solubilidad
Soluble en hexano, dimetilsulfóxido, benceno, cloroformo y ciclohexano. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7235-40-7
Fórmula molecular C40H56
Peso molecular (g/mol) 536.89
Número MDL MFCD00001556
Clave InChI OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Sinónimo beta-carotene, beta carotene, betacarotene, beta,beta-carotene, provitamin a, solatene, carotaben, provatene, all-trans-beta-carotene, serlabo
PubChem CID 5280489
ChEBI CHEBI:17579
Nombre IUPAC 1,3,3-trimetil-2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetrametil-18-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenil]ciclohexeno
SMILES C\C(\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Carotene
Punto de fusión 178°C to 179°C
Densidad 1.000 g/mL
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 1917416
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in hexane,dimethyl sulfoxide,benzene,chloroform,cyclohexane. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.87
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteT30K026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/08/2024 Catalog NumberH60106.03,H60106.06
Número de loteS28J044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/07/2023 Catalog NumberH60106.03,H60106.06
Número de loteW30I002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2022 Catalog NumberH60106.03,H60106.06
Número de loteR25E052 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberH60106.03,H60106.06
Número de loteP10B033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberH60106.03,H60106.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
beta-Caroteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >