Learn More
beta-Caroteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15496578
beta-Caroteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496578
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15496578
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60106.06
Solicitar formato a granel o personalizado
The most important of the provitamins A, β-carotene can be classified as an antioxidant due to its inhibition of radical initiated peroxidation in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Al ser la más importante de las provitaminas A, el β-caroteno se puede clasificar como antioxidante debido a su inhibición de la peroxidación iniciada por radicales in vitro. Sin embargo, in vivo parece actuar como un antioxidante o un prooxidante, según el entorno celular. Reduce la incidencia de muchos cánceres.
Solubilidad
Soluble en hexano, dimetilsulfóxido, benceno, cloroformo y ciclohexano. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7235-40-7
Fórmula molecular C40H56
Peso molecular (g/mol) 536.89
Número MDL MFCD00001556
Clave InChI OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Sinónimo beta-carotene, beta carotene, betacarotene, beta,beta-carotene, provitamin a, solatene, carotaben, provatene, all-trans-beta-carotene, serlabo
PubChem CID 5280489
ChEBI CHEBI:17579
Nombre IUPAC 1,3,3-trimetil-2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetrametil-18-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenil]ciclohexeno
SMILES C\C(\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Carotene
Punto de fusión 178°C to 179°C
Densidad 1.000 g/mL
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1917416
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in hexane,dimethyl sulfoxide,benzene,chloroform,cyclohexane. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.87
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
beta-Caroteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >