Learn More
Violeta beta-Naftol, Thermo Scientific™
Código de producto. 11455687
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11455687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24279.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El violeta de beta-naftol exhibe propiedades antisépticas y se utiliza en la síntesis de ciertos azocolorantes y antioxidantes para el caucho. También puede utilizarse en la detección del ión férrico que convierte en verde la solución violeta de beta-naftol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7143-21-7
Fórmula molecular C16H9N3Na2O9S2
Peso molecular (g/mol) 497.36
Número MDL MFCD00021457
Clave InChI QMNPQXAVQXMXTD-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 44135658
Nombre IUPAC disodio;4-[(4-nitrofenol)hidrazinilideno]-3-oxonaftaleno-2,7-disulfonato
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C3=C(C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C=C(C2=O)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Naphthol Violet
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.37
Olor Odorless
Cantidad 10 g