Learn More
beta-Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, sal monopotásica, 90 % aprox.
Código de producto. 11455907
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
2.5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68141-45-7
Fórmula molecular C21H27KN7O17P3
Peso molecular (g/mol) 781.50
Número MDL MFCD00148915
Clave InChI JQHQOSOHVPEASS-QYZPTAICSA-M
Sinónimo nadp monopotassium salt
PubChem CID 131675654
Nombre IUPAC potasio;1-[(2R,3R,4S,5R)-5-[[[(2R,3R,4R)5-5-(6-aminopurín-9-il)-3-hidroxi-4-fosfonooxioxolán-2-il]metoxi-oxidofosforil]oxi-hidroxifosforil]oximetil]-3,4-dihidroxioxolán-2-il]piridín-1-io-3-carboximidato
SMILES [K+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2OP(O)(O)=O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monopotassium salt
Punto de fusión ∼175°C (decomposition)
Cantidad 0.5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 781.5
Porcentaje de pureza ∼90%