Learn More
Fisherbrand™ Mamparas protectoras de radiación beta
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Descripción:
Base curva
Base plana
Dimensiones:
453 x 300 x 150 mm
455 x 300 x 150 mm
461 x 300 x 150 mm
530 x 350 x 300 mm
531 x 350 x 300 mm
600 x 350 x 300 mm
Incluye:
Gran ángulo fijo de 15°
Ángulo de 15°
Ángulo de 15°; base curva
Ángulo de 45°
Ángulo fijo pequeño de 15°
Ángulo fijo pequeño de 45°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Beta – Gran ángulo fijo de 15° – Base plana de 35 x 53 cm, base de 35 x 30 cm
- Una gama de ángulos ofrece una mayor maniobrabilidad, mientras que el acrílico óptico transparente ayuda a la visualización.
- Protector, ángulo fijo de 15 grados, base plana, dimensiones 530 x 350 x 300 mm (alt. x anch. x prof.)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Base plana |
| Incluye | Ángulo de 15° |
| Tipo de producto | Mampara protectora de radiación beta |
| Dimensiones | 531 x 350 x 300 mm |