Learn More
Fisherbrand™ Mamparas protectoras de radiación beta
Perfectos para la protección contra la radiación beta, los protectores de radiación Fisherbrand™ se suministran en tamaños pequeños, medianos y grandes y con una base curva de 15 cm de profundidad para su uso con bandejas de seguridad o una base plana de 30 x 30 cm para protección debajo de la mesa de trabajo.
128.00€ - 144.00€
Código de producto | Marca | Incluye | Dimensiones | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Dimensiones | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12307177
|
Fisherbrand™
|
Ángulo fijo pequeño de 15° | 453 x 300 x 150 mm | Base plana |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12307187
|
Fisherbrand™
|
Ángulo de 45° | 600 x 350 x 300 mm | Base plana |
130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12387177
|
Fisherbrand™
|
Ángulo de 15° | 531 x 350 x 300 mm | Base plana |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12347187
|
Fisherbrand™
|
Gran ángulo fijo de 15° | 530 x 350 x 300 mm | Base curva |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12327177
|
Fisherbrand™
|
Ángulo fijo pequeño de 45° | 455 x 300 x 150 mm | Base plana |
130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12307197
|
Fisherbrand™
|
Ángulo de 15°; base curva | 461 x 300 x 150 mm | Base curva |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Protector de radiación Cleaver Scientific para la protección contra la radiación beta, protector, ángulo fijo de 15 grados, base plana, dimensiones de 300 x 300 x 450 mm (An x F x Al)
- Beta: ángulo fijo de 15° de pequeño tamaño; base plana de 30 x 45 cm; base de 30 x 30 cm
- Se suministra en tamaños pequeños, medianos y grandes y con una base curva de 15 cm de profundidad para su uso con bandejas de seguridad o una base plana de 30 x 30 cm para protección debajo de la mesa de trabajo.
- Una gama de ángulos ofrece una mayor maniobrabilidad, mientras que el acrílico óptico transparente ayuda a la visualización.
Especificaciones
Mampara protectora de radiación beta |