missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beta-sitosterol, con aprox. 10 % de campesterol, aprox. 75 % beta-sitosterol, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7203417 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 GR
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10654992

Marca: Thermo Scientific Acros 132720050

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 83-46-5 | C29H50O | 414.72 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 83-46-5
Fórmula molecular C29H50O
Clave InChI KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Sinónimo beta-sitosterol, sitosterol, cupreol, quebrachol, 22,23-dihydrostigmasterol, azuprostat, triastonal, cinchol, rhamnol, harzol
PubChem CID 222284
ChEBI CHEBI:27693

Especificaciones

Nombre del producto químico o material β-Sitosterol
Color Blanco
Pérdida por secado 3.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Rotación específica -24° to -32° (20°C, 589nm) (c=2, CHCl3) Typically
SMILES CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-etil-6-metilheptan-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
Peso molecular (g/mol) 414.718
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.70
Porcentaje de pureza ≥75%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado