Learn More
Betaína, 5 M de solución, grado de biología molecular, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
Envase:
Frasco de plástico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Betaine |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 100 mL |
Beilstein | 3537113 |
Grado | Biología molecular |
Forma física | Solución |