Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico de betametasona
Código de producto. 16564504 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 16564504
Marca: Thermo Scientific Chemicals 465740010
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-73-5
Fórmula molecular C22H28FNa2O8P
Peso molecular (g/mol) 516.41
Clave InChI PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
Nombre IUPAC disodio (1R,2S,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-1,10-dihidroxi-2,9a,11a-trimetil-1-[2-(fosfonatooxi)acetil]-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-ciclopenta[a]fenantren-7-ona
SMILES [Na+].[Na+].C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material βmethasone sodium phosphate
Punto de fusión 206.0°C to 211.0°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.41