Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BETASIL™ PREP C18
Utilícelas para la purificación de ampliación de moléculas pequeñas con alto contenido orgánico.
Marca: Thermo Scientific™ 70105-259070A
Descripción
Proporcione la gran área de superficie con una alta cobertura de fase unida para sus necesidades de purificación de ampliación con las columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ BETASIL™ C18. Nuestras columnas se presentan en una amplia gama de dimensiones para adaptarse a sus necesidades de aplicación.
- Química unida a sílice de 100 Å
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.
Pedidos específicos del cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
Especificaciones
Columna preparativa, estándar | |
250 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
C18 | |
20 % | |
Sí |
10 mm | |
4300 psi (300 bar) | |
De 2 a 9 | |
310 m²/g | |
L1 | |
Esférico, sílice puro totalmente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |