missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bethanechol chloride, MedChemExpress

Código de producto. 16421416
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16421416

Marca: Medchem Express HYB0406A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Bethanechol chloride (Carbamyl-β-methylcholine chloride), a parasympathomimetic agent, is a mAChR agonist that exerts its effects via directly stimulating the mAChR (M1, M2, M3, M4, and M5) of the parasympathetic nervous system.

Bethanechol chloride (Carbamyl-β-methylcholine chloride), a parasympathomimetic agent, is a mAChR agonist that exerts its effects via directly stimulating the mAChR (M1, M2, M3, M4, and M5) of the parasympathetic nervous system.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bethanechol chloride
Forma física Solid
CAS 590-63-6
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H17ClN2O2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo Carbamyl-β-methylcholine chloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (254.22 mM) ∣DMSO : 11.11 mg/mL (56.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(OC(N)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 196.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.68
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado