Learn More
Gibco™ Medios BG-11 optimizados para cianobacterias
Código de producto. 12073479
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 L
Tamaño de la unidad:
6000 ml
cada uno
Código de producto. 12073479
Marca: Gibco™ A1379902
Medios BG-11 optimizados para cianobacterias
Los medios Gibco™ BG-11 están optimizados para el crecimiento y mantenimiento de cianobacterias seleccionadas, lo que incluye Synechococcus elongatus. La formulación está lista para su uso en 1X para evitar laboriosos pasos de preparación de medios.
Cada medio Gibco™ BG-11 se presenta en el premiado frasco Gibco™ diseñado para un uso más fácil en la cabina de bioseguridad, lo que minimiza el riesgo de contaminación y le ayuda a realizar el cultivo celular de forma más uniforme. En conjunto, el embalaje y la calidad superiores, la mayor fiabilidad y la uniformidad mejorada en el cultivo de cianobacterias dan como resultado una mayor eficacia global y datos más sólidos (fig. 1, 2).
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1X
Contenido y almacenamiento Los medios de crecimiento Gibco™ BG-11 contienen:
•  6 l de medios Gibco™ BG-11; almacenar a 4 °C
Formulario Líquido
Tipo de medios Medios de algas
Método de preparación Ninguno (listo para usar)
Tipo de producto Medios de cianobacterias
Clase de organismo diana Cianobacterias
pH entre 6 y 8
Cantidad 6 L