Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de látex de caucho natural Bi-Colour™ serie 87-900
Código de producto. 11722833 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
11
7,5
8
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
11722833 11 12 pares
11731573 7,5 12 pares
11712833 8 12 pares
11746883 9 12 pares
11741573 10 12 pares
5 options
Código de producto. 11722833
Marca: Ansell™ 87900110BP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con una mezcla de látex y neopreno que proporciona una protección fiable contra una amplia variedad de productos químicos. Los guantes de inmersión de látex de caucho natural Ansell Edmont™ Bi-Colour™ serie 87-900 cuentan con doble inmersión para doble protección.
  • Alta resistencia a las sales y los detergentes
  • Forro de borra de algodón puro de gran calidad para ayudar a reducir el riesgo de irritación de la piel
  • Con un acabado de rombos invertidos en relieve y de color verde y amarillo
  • Resistentes, duraderos y con excelente agarre en entornos secos o húmedos
  • Ideales para montaje de aeronaves, fabricación de baterías y dispositivos electrónicos, y para química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Látex de caucho
Material del manguito Neopreno
Aplicaciones Industrial
Coating Material Látex de caucho natural
Color Blue
Latex Free No
Material Rubber Latex
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 11
Grosor (métrico) 0,68 mm
Guantes con puño de color Amarillo
Estilo de puño de los guantes Recto
Material de revestimiento Borra de algodón
Cantidad 12 pares
Resistente a Resistente a sales y detergentes
Serie 89-900