Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de látex de caucho natural Bi-Colour™ serie 87-900
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Alta resistencia a las sales y los detergentes
- Forro de borra de algodón puro de gran calidad para ayudar a reducir el riesgo de irritación de la piel
- Con un acabado de rombos invertidos en relieve y de color verde y amarillo
- Resistentes, duraderos y con excelente agarre en entornos secos o húmedos
- Ideales para montaje de aeronaves, fabricación de baterías y dispositivos electrónicos, y para química
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Látex de caucho |
| Material del manguito | Neopreno |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Látex de caucho natural |
| Color | Verde y amarillo |
| Latex Free | No |
| Material | Látex de caucho natural/neopreno |
| Palm Thickness (English) | 0.0268 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.68 mm |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Mostrar más |