Learn More
Tocris Bioscience™ BIBO 3304 trifluoroacetate
Highly selective NPY Y1 receptor antagonist
440.00€ - 1735.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-[(1R)-1-[[[[4-[[(Aminocarbonyl)amino]methyl]phenyl]methyl]amino]carbonyl]-4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl]-α-phenyl-benzeneacetamide ditrifluoroacetate |
---|---|
CAS | 2310085-85-7 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
Fórmula molecular | C29H35N7O3.2CF3CO2H |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18005592
|
Tocris Bioscience™
2412/10 |
10 mg |
440.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18085042
|
Tocris Bioscience™
2412/50 |
50 mg |
1735.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
High affinity NPY Y1 receptor antagonist (IC50 values are 0.38 and 0.72 nM at human and rat receptors respectively) that displays > 2600-fold selectivity over Y2, Y4 and Y5 receptors. Inhibits NPY- and fasting-induced feeding in vivo following central administration. Also antagonizes anxiolytic-like effects of NPY.Especificaciones
N-[(1R)-1-[[[[4-[[(Aminocarbonyl)amino]methyl]phenyl]methyl]amino]carbonyl]-4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl]-α-phenyl-benzeneacetamide ditrifluoroacetate | |
>98% | |
C29H35N7O3.2CF3CO2H |
2310085-85-7 | |
Soluble to 100mM in DMSO | |
Observed MW: 757.69 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Store at 4°C
Para uso exclusivo en investigación