Learn More
Thermo Scientific Chemicals BICINA, 99 %
Código de producto. 11467157
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. 11467157
Marca: Thermo Scientific Chemicals A14957.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
Bicine is widely utilized as a buffering agent for low temperature work. It is used in kinetic study of a quaternary transition-state analogue complex of creatine kinase reaction. It is employed in the thin layer ion exchange chromatography method for protein resolution. It is employed in serum guanase determination by the preparation of stable substrate solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bicina se utiliza ampliamente como agente tamponador para trabajos a baja temperatura. Se utiliza en el estudio cinético de un complejo análogo cuaternario de estado de transición de la reacción de la creatina quinasa. Se emplea en el método de cromatografía de intercambio iónico de capa fina para la resolución de proteínas. Se emplea en la determinación de la guanasa sérica mediante la preparación de una solución de sustrato estable.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-25-4
Fórmula molecular C6H12NNaO4
Peso molecular (g/mol) 185.16
Número MDL MFCD00004295
Clave InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nombre IUPAC Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]acético
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BICINE
Punto de fusión ∽191°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 1769362
Índice Merck 14,1201
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.17
Porcentaje de pureza 99%