Learn More
Metiodido de (-)-bicuculina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
15498649 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 15498649
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J67150.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40709-69-1 | C21H20INO6 | 509.296 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Bicuculline methiodide
CAS 40709-69-1
Color Amarillo
Fórmula molecular C21H20INO6
Número MDL MFCD00078966
Cantidad 50 mg
Número UN UN1544
Beilstein 5419649
Sinónimo --bicuculline methiodide, bicuculline methiodide, 1 s ,9 r---bicuculline methiodide, 5s-5-6r-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium iodide, 1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium, 5-6r-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-, iodide, 5s, 1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium, 5-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-, iodide, r-r*,s*, opera_id_515, --bicucullinemethiodide, 1 s ,9 r---bicuculline methiodide hpce, 5r-5-6s-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium iodide
Clave InChI HKJKCPKPSSVUHY-GRTNUQQKSA-M
SMILES C[N+]1(CCC2=CC3=C(C=C2C1C4C5=C(C6=C(C=C5)OCO6)C(=O)O4)OCO3)C.[I-]
Nombre IUPAC (6R)-6-[(5S)-6,6-dimetil-7,8-dihidro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-6-io-5-il]-6H-furo[3,4-g][1,3]benzodioxol-8-ona; yoduro
Peso molecular (g/mol) 509.296
PubChem CID 104871
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido