Learn More
Biciclohexil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
64.42€ - 179.90€
CAS 92-51-3
Fórmula molecular C12H22
Peso molecular (g/mol) 166.31
Número MDL MFCD00003815
Clave InChI WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bicyclohexyl, 1,1'-bicyclohexyl, dicyclohexyl, bicyclohexane, dicyclohexane, dodecahydrobiphenyl, cyclohexane, cyclohexyl, 1,1'-biphenyl, dodecahydro, 1,1'-bi cyclohexyl, 1, dodecahydro
PubChem CID 7094
Nombre IUPAC ciclohexilciclohexano
SMILES C1CCC(CC1)C1CCCCC1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10502014
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
402210250
25 g Frasco de vidrio
64.42€
25 g
10361391
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
402211000
100 g Frasco de vidrio
179.90€
100 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 202-161-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Bicyclohexyl
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Biciclohexil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals