Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit
El kit de secuenciación de ciclo BigDye™ Direct, que forma parte de la familia de productos BigDye™, es un kit completo para sus necesidades de PCR y secuenciación.
111.00€ - 3750.00€
Especificaciones
Formato | Placa de 96 pocillos, tiras de 8 pocillos |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación comparativa (mutaciones germinales: 30:70 heterocigotos), secuenciación comparativa (mutaciones germinales: 50:50), secuenciación rica en GC (>65 %), Secuenciación con moldes ricos en GT o moldes difíciles, secuenciación estándar, cierre del hueco, homopolímero A o T, secuenciación rica en AT (>65 %), secuenciación comparativa (mutaciones germinales: 10:90 heterocigotos) |
Línea de productos | BigDye™ |
Tipo de producto | Kit de secuenciación de ciclo Direct |
Condiciones de envío | Hielo seco |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15899856
|
Applied Biosystems™
4458688 |
Kit de secuenciación de ciclo BigDye™ Direct, 1000 reacciones, tiras de 8 pocillos, placa de 96 pocillos, técnica de secuenciación por terminador de colorante fluorescente, 3, uso con analizador genético 130xl, analizador genético 3500, analizador genético 3500xL, analizador de ADN 3730, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp™ 9700, termociclador Veriti™ |
3750.00€
1000 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15889856
|
Applied Biosystems™
4458687 |
Kit de secuenciación de ciclo BigDye™ Direct, 100 reacciones, tiras de 8 pocillos, placa de 96 pocillos, técnica de secuenciación por terminador de colorante fluorescente, 3, uso con analizador genético 130xl, analizador genético 3500, analizador genético 3500xL, analizador de ADN 3730, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp™ 9700, termociclador Veriti™ |
428.00€
100 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15809866
|
Applied Biosystems™
4458689 |
Kit de secuenciación de ciclo BigDye™ Direct, 24 reacciones, tiras de 8 pocillos, placa de 96 pocillos, técnica de secuenciación por terminador de colorante fluorescente, 3, uso con analizador genético 130xl, analizador genético 3500, analizador genético 3500xL, analizador de ADN 3730, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp™ 9700, termociclador Veriti™ |
142.00€
24 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16335342
|
Applied Biosystems™
4458688 |
Kit de secuenciación de ciclo BigDye™ Direct, 1000 reacciones, tiras de 8 pocillos, placa de 96 pocillos, técnica de secuenciación por terminador de colorante fluorescente, 3, uso con analizador genético 130xl, analizador genético 3500, analizador genético 3500xL, analizador de ADN 3730, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp™ 9700, termociclador Veriti™ |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16345342
|
Applied Biosystems™
4458689 |
Kit de secuenciación de ciclo BigDye™ Direct, 24 reacciones, tiras de 8 pocillos, placa de 96 pocillos, técnica de secuenciación por terminador de colorante fluorescente, 3, uso con analizador genético 130xl, analizador genético 3500, analizador genético 3500xL, analizador de ADN 3730, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp™ 9700, termociclador Veriti™ |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16325342
|
Applied Biosystems™
4458687 |
Kit de secuenciación de ciclo BigDye™ Direct, 100 reacciones, tiras de 8 pocillos, placa de 96 pocillos, técnica de secuenciación por terminador de colorante fluorescente, 3, uso con analizador genético 130xl, analizador genético 3500, analizador genético 3500xL, analizador de ADN 3730, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp™ 9700, termociclador Veriti™ |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Un procedimiento ágil y sencillo
- Realización de todos los pasos de secuenciación en un solo tubo de reacción
- Migración rápida con excelente resolución que comienza en la primera base después de la secuencia de cebadores específicos de genes
- Ahorro de tiempo considerable con respecto a los flujos de trabajo anteriores
Información de órdenes
1 kit
Especificaciones
Placa de 96 pocillos, tiras de 8 pocillos | |
BigDye™ | |
Hielo seco | |
ADN BAC, cósmidos, ADN de lambda, amplicones de PCR (10:90 heterocigotos), ADN plasmídico (≤15 kb), ADN genómico (bacteriano), fásmidos, amplicones de PCR (50:50 heterocigotos), amplicones de PCR (30:70 heterocigotos) |
Secuenciación comparativa (mutaciones germinales: 30:70 heterocigotos), secuenciación comparativa (mutaciones germinales: 50:50), secuenciación rica en GC (>65 %), Secuenciación con moldes ricos en GT o moldes difíciles, secuenciación estándar, cierre del hueco, homopolímero A o T, secuenciación rica en AT (>65 %), secuenciación comparativa (mutaciones germinales: 10:90 heterocigotos) | |
Kit de secuenciación de ciclo Direct | |
Secuenciación por terminador de colorante fluorescente |
Para uso exclusivo en investigación