Learn More
Applied Biosystems™ Kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1
Código de producto. 15869786 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
100 reacciones
1000 reacciones
5000 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15869786
Marca: Applied Biosystems™ 4337449
Includes
Tubo de 200 μl de mezcla de reacción lista BigDye™ Terminator v1.1, tubo de cebador M13 (-21), tubo de ADN de control de pGEM, tubo de 1 ml de tampón de secuenciación 5x
Este kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1 está diseñado para aplicaciones especializadas que requieren una identificación de bases óptima adyacente al cebador, además de para secuenciar plantillas de productos de PCR cortas con módulos rápidos de electroforesis.
  • Mejore la calidad de sus resultados para una amplia variedad de aplicaciones de secuenciación
  • Realice una secuenciación de secuencias y plantillas complejas con más éxito
  • Obtenga lecturas más largas y de mayor calidad con alturas de picos más uniformes y un equilibrio de señal óptimo
  • Mejore la productividad y reduzca los costes
Información de órdenes
24 reacciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tubo de 200 µl de mezcla de reacción lista BigDye™ Terminator v1.1, tubo de cebador M13 (-21), tubo de ADN de control de pGEM, tubo de 1 ml de tampón de secuenciación 5x. Almacenar el kit de -15 a -25 °C. El tampón de secuenciación BigDye™ se puede almacenar a 4 °C.
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 310, analizador genético 3100, analizador genético 3100-Avant, analizador genético 3130xl, analizador genético 3700, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación rica en AT (>65 %), secuenciación comparativa (mutaciones germinales: 50:50), secuenciación de productos de PCR cortos, secuenciación rica en GC (>65 %), secuenciación con moldes ricos en GT o moldes difíciles, secuenciación de Novo: bajo a medio rendimiento
Línea de productos Terminador BigDye
Tipo de producto Sequencing Buffer
Cantidad 1 mL
Técnica Fluorescent Dye Terminator Sequencing
Compatibilidad de plantillas BAC DNA, Plasmid DNA (≤15 Kb), PCR Amplicons, Single Stranded DNA