Learn More
Applied Biosystems™ Matrix Standards Kit, BigDye™ Terminator v3.1, for 31xx/3500/SeqStudio™/SeqStudio™ Flex
Este kit contiene dos tubos de patrón utilizados para generar un espectro necesario al analizar fragmentos de ADN etiquetados de BigDye Terminator v3.1 en los analizadores genéticos de las series 31xx, 3500, SeqStudio y SeqStudio Flex.
Marca: Applied Biosystems™ 4336974
237.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21975" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02450kg
Includes: Este kit contiene dos tubos de patrón utilizados para generar un espectro necesario al analizar fragmentos de ADN etiquetados de BigDye Terminator v3.1 en los analizadores genéticos de las series 31xx, 3500, SeqStudio y SeqStudio Flex. Cada tubo contiene una mezcla de cuatro colores diferentes de fragmentos de ADN etiquetados con colorante fluorescente suspendidos en el tampón de TE 1X.
Descripción
Este kit contiene dos tubos de patrón utilizados para generar un espectro necesario al analizar fragmentos de ADN etiquetados de BigDye Terminator v3.1 en los analizadores genéticos de las series 31xx, 3500, SeqStudio y SeqStudio Flex. Cada tubo contiene una mezcla de cuatro colores diferentes de fragmentos de ADN etiquetados con colorante fluorescente suspendidos en el tampón de TE 1X.Información de órdenes
1 kit
Especificaciones
Almacenar a entre 2 y 8 °C, protegido de la luz. No la congele. | |
Analizadores genéticos de la serie 31xx, analizador genético SeqStudio™, analizadores genéticos de la serie 3500, analizadores genéticos de la serie SeqStudio Flex | |
ROX, TAMRA™, rodamina 110, rodamina 6G | |
Patrón de matriz | |
Hielo húmedo |
Kit | |
Secuenciación | |
BigDye™ Terminador, BigDye™ | |
1 kit |
Solo para uso en investigación