Learn More
Applied Biosystems™ Kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v3.1
Kit de secuenciación por ciclos BigDye™ Terminator v3.1, una química sólida y altamente flexible
434.00€ - 277900.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 310, analizador genético 3130xl, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp 9700, termociclador Veriti, analizador genético 3130, analizador de ADN 3730, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500 |
---|---|
Tipo de producto | Tampón de secuenciación |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17152979
|
Applied Biosystems™
4337458 |
Kit de secuenciación de ciclos, 25 000 rxns, incluye 10 tubos de 20 ml de mezcla de reacción preparada BigDye™ Terminator v3.1, 4 tubos de cebador M13 (-21), 4 tubos de ADN control pGEM, 1 tubo de 233 ml de tampón de secuenciación 5X (almacenar el producto a 4 °C) | 10 tubos de 20 ml de mezcla de reacción preparada BigDye™ Terminator v3.1, 4 tubos de cebador M13 (-21) Primer, 4 tubos de ADN de control pGEM, 1 tubo de 233 ml de tampón de secuenciación 5X (almacenar el producto a 4 °C) |
277900.00€
25000 reacciones |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15899786
|
Applied Biosystems™
4337454 |
Kit de instalación de matriz, 96 tapones de 36 cm, para analizador genético 3730XL | Tubo de 200 μL de mezcla de reacción preparada BigDye™Terminator v3.1 Ready, 1 tubo de cebador M13 (-21), 1 tubo de ADN de control pGEM y un tubo de 1 mL de tampón de secuenciación 5X |
548.00€
24 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15781836
|
Applied Biosystems™
4337455 |
Kit de instalación de matriz, 96 tapones de 50 cm, para analizador genético 3730XL | 1 tubo de 800 μl de mezcla de reacción preparada BigDye™Terminator v3.1 Ready, 1 tubo de cebador M13 (-21), 1 tubo de ADN de control pGEM, 2 tubos de 1 mL de tampón de secuenciación 5X. |
1808.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15847581
|
Applied Biosystems™
4337457 |
Kit de secuenciación de ciclos, 5000 rxns, Incluye 2 tubos de 20 ml de mezcla de reacción BigDye™Terminator v3.1 Ready, 2 tubos de cebador M13 (-21), 2 tubos de ADN control pGEM, 2 tubos de 28 ml de tampón de secuenciación 5X (almacenar el producto a 4 °C). | 2 tubos de 20 ml de mezcla de reacción BigDye™Terminator v3.1 Ready, 2 tubos de cebador M13 (-21), 2 tubos de ADN control pGEM, 2 tubos de 28 ml de tampón de secuenciación 5X (almacenar el producto a 4 °C). |
56800.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15809796
|
Applied Biosystems™
4337456 |
Kit de secuenciación de ciclos, 1000 rxns, Incluye 10 tubos de mezcla de reacción preparada BigDye™ Terminator v3.1, cebador M13 (-21), plantilla de ADN de control bicatenario pGEM™-3Zf(+), 1 tubo de 12 ml de tampón de secuenciación 5X (se puede almacenar a 4 °C). | 10 tubos de mezcla de reacción preparada BigDye™ Terminator v3.1, cebador M13 (-21), plantilla de ADN de control bicatenario pGEM™-3Zf(+), 1 tubo de 12 ml de tampón de secuenciación 5X (se puede almacenar a 4 °C). |
14460.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15819796
|
Applied Biosystems™
4337458 |
Kit de secuenciación de ciclos, 25 000 rxns, incluye 10 tubos de 20 ml de mezcla de reacción preparada BigDye™ Terminator v3.1, 4 tubos de cebador M13 (-21), 4 tubos de ADN control pGEM, 1 tubo de 233 ml de tampón de secuenciación 5X (almacenar el producto a 4 °C) | 10 tubos de 20 ml de mezcla de reacción preparada BigDye™ Terminator v3.1, 4 tubos de cebador M13 (-21) Primer, 4 tubos de ADN de control pGEM, 1 tubo de 233 ml de tampón de secuenciación 5X (almacenar el producto a 4 °C) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16375292
|
Applied Biosystems™
4337454 |
Kit de instalación de matriz, 96 tapones de 36 cm, para analizador genético 3730XL | Tubo de 200 μL de mezcla de reacción preparada BigDye™Terminator v3.1 Ready, 1 tubo de cebador M13 (-21), 1 tubo de ADN de control pGEM y un tubo de 1 mL de tampón de secuenciación 5X |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Mejore la calidad de sus resultados para una amplia variedad de aplicaciones de secuenciación
- Optimizado para longitudes de lectura extensas
- Mejores características de movilidad del colorante
- Lectura de rendimiento mejorada a través de regiones con gran cantidad de GT
- Obtenga lecturas más largas y de mayor calidad con alturas de picos más uniformes y un equilibrio de señal óptimo
- Mejore la productividad y reduzca los costes
Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Analizador genético 310, analizador genético 3130xl, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp 9700, termociclador Veriti, analizador genético 3130, analizador de ADN 3730, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500 | |
Tampón de secuenciación |
Para uso exclusivo en investigación