Learn More
Applied Biosystems™ Kit de purificación BigDye XTerminator™
Código de producto. 15741826 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 preparaciones
2 frascos
Tamaño de la unidad:
2 ml
cada uno
15741826 2 frascos 2 ml
15899816 1000 preparaciones cada uno
15879816 2 frascos cada uno
15889816 2 frascos cada uno
4 options
Código de producto. 15741826
Marca: Applied Biosystems™ 4376486
Includes
2 ml de solución XTerminator™ (almacenar a 4 °C), 9 ml de solución SAM™ (almacenar a temperatura ambiente o a 4 °C)
El kit de purificación XTerminator™ BigDye es un método rápido y sencillo de purificación para reacciones de secuenciación de ADN que elimina las sales y los terminadores BigDye™ no incorporados.
  • Elimine el trasvase de líquidos con una sola placa.
  • Logre una eliminación completa de las manchas de colorante.
  • Estabilice las muestras antes del análisis.
  • Mejore el flujo de trabajo de secuenciación.
  • Realice protocolos de forma manual o automatizada.
  • Obtenga resultados rápidos, fiables y reproducibles.
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 2 mL de solución XTerminator™ (almacenar a 4°C), 9 mL de solución SAM™ (almacenar a temperatura ambiente o a 4 °C)
Formato Kit
Tipo de muestra Reacciones de secuenciación
Tipo de producto final ADN
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Incluye 2 frascos
N.º de reacciones 100
Línea de productos BigDye XTerminator, BigDye
Tipo de producto Kit de purificación
Cantidad 2 frascos
Condiciones de envío Hielo húmedo
Objetivo Reacciones de secuenciación
Tiempo de prueba 40 min
Cantidad de material de partida 10 μl
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • BigDye XTerminator Purification Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: benzene, dowex MR-3mixed ion exchange resin