Learn More
Applied Biosystems™ Kit de purificación BigDye XTerminator™
Código de producto. 15889816 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 preparaciones
2 frascos
Tamaño de la unidad:
2 ml
cada uno
Código de producto. 15889816
Marca: Applied Biosystems™ 4376485
Includes
800 mL de solución XTerminator™ (almacenar a 4°C), 3600 mL de solución SAM™ (almacenar a temperatura ambiente o a 4 °C)
El kit de purificación XTerminator™ BigDye es un método rápido y sencillo de purificación para reacciones de secuenciación de ADN que elimina las sales y los terminadores BigDye™ no incorporados.
  • Elimine el trasvase de líquidos con una sola placa.
  • Logre una eliminación completa de las manchas de colorante.
  • Estabilice las muestras antes del análisis.
  • Mejore el flujo de trabajo de secuenciación.
  • Realice protocolos de forma manual o automatizada.
  • Obtenga resultados rápidos, fiables y reproducibles.
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 800 mL de solución XTerminator™ (almacenar a 4°C), 3600 mL de solución SAM™ (almacenar a temperatura ambiente o a 4 °C)
Formato Kit
Tipo de muestra Productos de secuenciación
Tipo de producto final ADN
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Incluye 2 frascos
N.º de reacciones 40.000
Línea de productos BigDye XTerminator, BigDye
Tipo de producto Kit de purificación
Cantidad 2 frascos
Objetivo Reacciones de secuenciación
Tiempo de prueba 40 min
Cantidad de material de partida 10 μl