Learn More
Applied Biosystems™ Kit de purificación BigDye XTerminator™
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 preparaciones
2 frascos
Tamaño de la unidad:
2 ml
cada uno
Descripción
Includes
Solución XTerminator™ de 20 ml (almacenar a 4 °C), solución SAM™ de 90 ml (almacenar a temperatura ambiente o 4 °C)
- Elimine el trasvase de líquidos con una sola placa.
- Logre una eliminación completa de las manchas de colorante.
- Estabilice las muestras antes del análisis.
- Mejore el flujo de trabajo de secuenciación.
- Realice protocolos de forma manual o automatizada.
- Obtenga resultados rápidos, fiables y reproducibles.
Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 20 mL de solución XTerminator™ (almacenar a 4 °C), 90 mL de solución SAM™ (almacenar a temperatura ambiente o a 4 °C) |
| Formato | Kit |
| Tipo de muestra | Productos de secuenciación |
| Tipo de producto final | ADN |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Incluye | 2 frascos |
| Línea de productos | BigDye XTerminator, BigDye |
| Cantidad | 1000 preparaciones |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Objetivo | Reacciones de secuenciación |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- BigDye XTerminator Purification Kit
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: DOWEX MR-3 MIXED IONEXCHANGE RESIN, diethenylbenzene