Learn More
Invitrogen™ Bigfoot™ Spectral Cell Sorter Accessories
The Bigfoot Cell Sorter is designed to streamline the cell sorting workflow and enhance the user experience. It has a multitude of cell sorting advancements, accessories, and unique capabilities to enable the most complex multi-parameter sorts, and to meet high-throughput demands for a wide range of applications.
70.20€ - 468.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Bigfoot™ Spectral Cell Sorter |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Flow Cytometry |
Contenido y almacenamiento | Room Temperature |
Línea de productos | Bigfoot™ |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18094110
|
Invitrogen™
PL00392 |
Autoclavable Cleaner Cap |
327.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18014110
|
Invitrogen™
PL00393 |
Autoclavable Decon Cap |
327.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18054110
|
Invitrogen™
PL00311 |
Chip Adapter, 10X |
70.20€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18064050
|
Invitrogen™
PL00355 |
Output Tube Adapter, 1.5 mL |
468.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18074110
|
Invitrogen™
PL00356 |
Output Tube Adapter, 5 mL |
281.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18074050
|
Invitrogen™
PL00357 |
Output Tube Adapter, 15 mL |
281.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter provides power, performance, and flexibility to help accelerate cutting edge discoveries. Designed to streamline the cell sorting workflow and enhance the user experience, the Bigfoot sorter has a multitude of cell sorting advancements, accessories, and unique capabilities to enable the most complex multi-parameter sorts, and to meet high-throughput demands for a wide range of applications.
The Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter offers a full line of accessory products for continuous expansion of the instrument including interchangeable nozzle tips, temperature controlled sample input and sort output adapters, and bulk fluid bottles and caps.Especificaciones
Bigfoot™ Spectral Cell Sorter | |
Flow Cytometry | |
Room Temperature | |
Bigfoot™ |
For Research Use Only.