missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Bilirrubina oxidasa, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
20 U
Tamaño de la unidad:
20 unidades
Descripción
La bilirrubina oxidasa es una proteína monomérica con una masa molecular de 60 kDa y alta reactividad a pH neutro. La BOD participa en el metabolismo de la porfirina y la clorofila. Se utiliza para degradar la bilirrubina y para numerosas aplicaciones de laboratorio.
- La bilirrubina oxidasa, de Myrotheecium verrucaria, se puede utilizar para determinar la hemoglobina libre en muestras ictéricas.
- Tiene una aplicación potencial en la decolorización de efluentes de colorantes.
- Es un tratamiento potencial para la ictericia neonatal.
- Se utiliza de forma diagnóstica para determinar dos tipos de bilirrubina, la bilirrubina conjugada con glucuronida y la bilirrubina no conjugada por separado.
- En varios ensayos enzimáticos con oxidasa-peroxidasa (como el sistema de glucosa oxidasa, el sistema de colesterol oxidasa, el sistema de acil coenzima A oxidasa y el sistema de glicerol-3-fosfato oxidasa), la precisión puede aumentarse a medida que la interferencia de la bilirrubina se elimina mediante oxidación.
- También se ha utilizado como catalizador enzimático para el cátodo de las células de biocombustible que funcionan en condiciones neutras.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde azulado claro |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C, almacenar desecado |
| Fuente | Especies de Myrothecium |
| Cantidad | 20 U |
| Formulario | Polvo |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido